Få mere at vide
Mono-sec-butyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-sec-butyl Phthalate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-3-8(2)16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 222.0892 |