Få mere at vide
Mono-Ethyl malonat, 95%
Artikelnummer. 10673205 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10673205 5 g Glasflaske 5g
10443274 25 g Glasflaske 25g
13448548 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673205 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399900050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-46-1
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.11
MDL nummer MFCD00020490
InChI nøgle HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
IUPAC navn 3-ethoxy-3-oxopropansyre
SMIL CCOC(=O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mono-Ethyl malonate
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1190g/mL
Kogepunkt 106,5 °C (3,0 mmHg)
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CCH2CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 02,IV,188
Specifik vægtfylde 1.119
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i andre opløsningsmidler
Formel vægt 132.11
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • mono-Ethyl malonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.