missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mono-carboxy-isooctyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-carboxy-isooctyl Phthalate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O6/c1-12(8-4-2-3-5-11-15(18)19)23-17(22)14-10-7-6-9-13(14)16(20)21/h6-7,9-10,12H,2-5,8,11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vægt | 322.1416 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?