CAS RN 898544-09-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Mono-carboxy-isooctyl Phthalate, TRC
CAS: 898544-09-7 Molekylær formel: C17H22O6 Molekylvægt (g/mol): 322.35 Synonym: 2-(((8-Carboxyoctan-2-yl)oxy)carbonyl)benzoic Acid IUPAC navn: 2-(7-carboxy-1-methyl-heptoxy)carbonylbenzoic acid SMIL: CC(CCCCCCC(=O)O)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O