Få mere at vide
Monobenzyl-malonat, 95%
Artikelnummer. 11995021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995021 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 11995021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439800100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 40204-26-0 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mono-benzyl malonate
CAS 40204-26-0
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 45 °C til 48 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H10O4
MDL nummer MFCD00138132
Mængde 10 g
Synonym mono-benzyl malonate, monobenzyl malonate, 3-benzyloxy-3-oxopropanoic acid, benzyl hemimalonate, benzyl hydrogen malonate, monobenzylmalonate, 2-benzyloxy carbonyl acetic acid, malonic acid monobenzyl ester, 3-benzyl-oxy-3-oxopropanoic acid, propanedioic acid, 1-phenylmethyl ester
InChI nøgle CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 3-oxo-3-phenylmethoxypropansyre
Molekylvægt (g/mol) 194.19
PubChem CID 181659
ChEBI CHEBI:84093
Formel vægt 194.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • mono-Benzyl malonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Kun brug af forskning i RUO –