Få mere at vide
Mono-7-carboxyheptyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono(7-carboxyheptyl) phthalate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O6/c17-14(18)10-4-2-1-3-7-11-22-16(21)13-9-6-5-8-12(13)15(19)20/h5-6,8-9H,1-4,7,10-11H2,(H,17,18)(H,19,20) |
| Formel vægt | 308.126 |