CAS RN 856869-57-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Mono-7-carboxyheptyl Phthalate, TRC
CAS: 856869-57-3 Molekylær formel: C16H20O6 Molekylvægt (g/mol): 308.33 Synonym: Mono-7-carboxyheptyl phthalate,2-{[(7-carboxyheptyl)oxy]carbonyl}benzoic acid,1,2-benzenedicarboxylic acid, mono-7-carboxyheptyl ester IUPAC navn: 2-(7-carboxyheptoxycarbonyl)benzoic acid SMIL: C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)OCCCCCCCC(=O)O