missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mono-7-carboxyheptyl Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30005655
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005655 250 mg
30009138 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM525580250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 856869-57-3
Molekylær formel C16H20O6
Molekylvægt (g/mol) 308.33
Synonym Mono-7-carboxyheptyl phthalate, 2-{[(7-carboxyheptyl)oxy]carbonyl}benzoic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, mono-7-carboxyheptyl ester
IUPAC navn 2-(7-carboxyheptoxycarbonyl)benzoic acid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)OCCCCCCCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mono(7-carboxyheptyl) phthalate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20O6/c17-14(18)10-4-2-1-3-7-11-22-16(21)13-9-6-5-8-12(13)15(19)20/h5-6,8-9H,1-4,7,10-11H2,(H,17,18)(H,19,20)
Formel vægt 308.126
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.