Få mere at vide
Mono(4-hydroxybutyl) Terephthalate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono(4-hydroxybutyl) Terephthalate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O5/c13-7-1-2-8-17-12(16)10-5-3-9(4-6-10)11(14)15/h3-6,13H,1-2,7-8H2,(H,14,15) |
| Formel vægt | 238.0841 |