missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mono(3-hydroxybutyl)phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono(3-hydroxybutyl)phthalate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-9(14)5-4-8-12(15)10-6-2-3-7-11(10)13(16)17/h2-3,6-7,9,14H,4-5,8H2,1H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 236.1049 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?