CAS RN 57074-43-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Mono(3-hydroxybutyl)phthalate, TRC
CAS: 57074-43-8 Molekylær formel: C13H16O4 Molekylvægt (g/mol): 236.26 Synonym: 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(3-Hydroxybutyl)ester,1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(3-hydroxybutyl)ester,MHBP; IUPAC navn: 2-(5-hydroxyhexanoyl)benzoic acid SMIL: CC(O)CCCC(=O)c1ccccc1C(=O)O