missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mono(2-hydroxyisobutyl)phthalate, TRC

Artikelnummer. 30138334
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138334 100 mg
17984635 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM547525100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 64339-39-5
Molekylær formel C12H14O5
Molekylvægt (g/mol) 238.24
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(2-Hydroxy-2-methylpropyl) Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(2-hydroxy-2-methylpropyl) Ester;
IUPAC navn 2-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)carbonylbenzoic acid
SMIL CC(=O)O[C@@H]1CC2[C@@](CC1)(C)[C@H]3[C@@H](CC=2)[C@@H]4[C@@](CC3)(C)C(c5cnccc5)=CC4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mono(2-hydroxyisobutyl)phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14O5/c1-12(2,16)7-17-11(15)9-6-4-3-5-8(9)10(13)14/h3-6,16H,7H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vægt 238.0841
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.