CAS RN 64339-39-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Mono(2-hydroxyisobutyl)phthalate, TRC
CAS: 64339-39-5 Molekylær formel: C12H14O5 Molekylvægt (g/mol): 238.24 Synonym: 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(2-Hydroxy-2-methylpropyl) Ester,1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(2-hydroxy-2-methylpropyl) Ester; IUPAC navn: 2-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)carbonylbenzoic acid SMIL: CC(=O)O[C@@H]1CC2[C@@](CC1)(C)[C@H]3[C@@H](CC=2)[C@@H]4[C@@](CC3)(C)C(c5cnccc5)=CC4