Få mere at vide
Mono-2-ethylHydroxyhexyl Terephthalate (MEHHTP), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-2-ethylHydroxyhexyl Terephthalate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O5/c1-3-12(5-4-11(2)17)10-21-16(20)14-8-6-13(7-9-14)15(18)19/h6-9,11-12,17H,3-5,10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 294.1467 |
| Procent renhed | >95% |