Få mere at vide
Mono(2-ethylhexyl) Terephthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mono-2-ethylhexyl-terephthalate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-6-12(4-2)11-20-16(19)14-9-7-13(8-10-14)15(17)18/h7-10,12H,3-6,11H2,1-2H3,(H,17,18) |
| Formel vægt | 278.1518 |
| Procent renhed | >95% |