Tekniske data
| Fysisk form | Frozen |
| Mængde | 0.5 mL |
| Renhed | Research Grade |
| Værtsarter | Monkey |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. |
| Format | Vial |
| Forsendelsestilstand | Dry Ice |