Få mere at vide
Monepantel, MedChemExpress
Beskrivelse
Monepantel is organic anthelmintic, and acts as a positive allosteric modulator of a nematode-specific clade of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) subunits.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monepantel |
| CAS | 887148-69-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H13F6N3O2S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | AAD1566 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.24 mM) |
| SMIL | O=C(N[C@@](C)(C#N)COC1=CC(C#N)=CC=C1C(F)(F)F)C2=CC=C(SC(F)(F)F)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.39 |
| Vis mere |