missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mometasone Furoate Impurity A, TRC

Artikelnummer. 30138346
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138346 10 mg
30135344 25 mg
17980745 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM49010010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 83880-65-3
Molekylær formel C27 H29 Cl O5
Molekylvægt (g/mol) 468.97
Synonym Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 21-chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methyl-, (16α)-, 21-Chloro-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mometasone Furoate Imp. A (EP)
IUPAC navn [(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-(2-chloroacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 21-Chloro-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-17-yl Furan-2-carboxylate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H29ClO5/c1-16-13-21-19-7-6-17-14-18(29)8-10-25(17,2)20(19)9-11-26(21,3)27(16,23(30)15-28)33-24(31)22-5-4-12-32-22/h4-5,8-10,12,14,16,19,21H,6-7,11,13,15H2,1-3H3/t16-,19-,21+,25+,26+,27+/m1/s1
Formel vægt 468.1704
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.