CAS RN 83880-65-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Mometasone Furoate Impurity A, TRC
CAS: 83880-65-3 Molekylær formel: C27 H29 Cl O5 Molekylvægt (g/mol): 468.97 Synonym: Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 21-chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methyl-, (16α)-,21-Chloro-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-17-yl Furan-2-carboxylate,Mometasone Furoate Imp. A (EP) IUPAC navn: [(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-(2-chloroacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate SMIL: C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl