Få mere at vide
Mometasone Furoate Impurity A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 21-Chloro-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-17-yl Furan-2-carboxylate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29ClO5/c1-16-13-21-19-7-6-17-14-18(29)8-10-25(17,2)20(19)9-11-26(21,3)27(16,23(30)15-28)33-24(31)22-5-4-12-32-22/h4-5,8-10,12,14,16,19,21H,6-7,11,13,15H2,1-3H3/t16-,19-,21+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| Formel vægt | 468.1704 |