Få mere at vide
Molybdenum(VI) oxide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis excluding W) Artikelnummer.: 11342018
Molybdenum(VI) oxide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis excluding W)
Artikelnummer. 11342018
100 g, 100g
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11342018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012930.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Det bruges som en selektiv oxidationskatalysator og som et molybdænoxidaseenzym. Det er en kilde til molybdænforbindelser og molybdænmetal, der fungerer som et additiv til stål og korrosionsbestandige legeringer. Det bruges til smøremidler og smøremiddeladditiver. Det har applikationer i procesregulatorer, pigmenter, korrosionsinhibitorer, elektrokemiske enheder, displays og røgdæmpende midler. Det finder anvendelse i analytisk kemi, keramiske glasurer, emaljer, energilagring og i fremstillingen af acrylonitril gennem katalytisk oxidation af ammoniak og propen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-27-5
Molekylær formel MoO3
Molekylvægt (g/mol) 143.95
MDL nummer MFCD00003469
InChI nøgle JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxideVis mereVis mindre
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC navn trioxomolybdæn
SMIL O=[Mo](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1155°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(VI) oxide
Smeltepunkt 795°C
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9995% (metals basis excluding W)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids,alkali hydroxide solutions.
Formel vægt 143.94
Lugt Odorless
Udseende White to gray powder
Tæthed 4.692 g/cm3
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerY26K009 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/11/2024 Artikelnummer012930.14,012930.36,012930.22
PartinummerY20J029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/01/2024 Artikelnummer012930.14,012930.36,012930.22
PartinummerS28J059 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/07/2023 Artikelnummer012930.14,012930.36,012930.22
PartinummerM09J018 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/01/2023 Artikelnummer012930.14,012930.36,012930.22
PartinummerR02I072 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/05/2022 Artikelnummer012930.14,012930.36,012930.22
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Molybdenum(VI) oxide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis excluding W) >