Få mere at vide
Molybdæn(VI)oxid, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11311898
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311898 100 g 100g
11321898 500 g 500g
11331898 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11311898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011837.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143,95 g/mol
Molybdæn(VI)oxid er et meget lovende og stabilt molybdænoxid til elektrokrome applikationer og bruges som katalysator i olieindustrien. Det bruges også til at fremstille metalmolybdæn. Den har et bredt båndgab n-type halvleder med karakteristiske elektrokrome, termokrome og fotokrome egenskaber. Det er blevet bredt undersøgt som et smart materiale til katalysesensorer, smøremidler, lithiumbatterier, organiske solceller og displaymaterialer. Molybdæn(VI)oxid (MoO 3 ) anvendes som klæbemiddel mellem emaljer og metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-27-5
Molekylær formel MoO3
Molekylvægt (g/mol) 143.95
MDL nummer MFCD00003469
InChI nøgle JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC navn trioxomolybdæn
SMIL O=[Mo](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1155 °C (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(VI) oxide
Smeltepunkt 795 °C
Farve Hvid
Fysisk form Sublimeret pulver
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Udseende Hvidt til gråt pulver
Analyseprocentområde 99,95 % (metalbasis)
Tæthed 4,692 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Næsten opløseligt i vand; Opløseligt i basen.
Formel vægt 143.94
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(VI) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.