Få mere at vide
Molybdænopløsning til ICP , 10 g/L, HNO 3 /HF Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12936344 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Emballage:
Ampul
Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12936344 250 mL Ampul 250ml
12946344 100 mL Bottle 500ml
12926344 100 mL - 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12936344 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 234 250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 600-05-5
Molekylær formel C3H4Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 231.87
MDL nummer MFCD00004212
InChI nøgle ZMYAKSMZTVWUJB-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 11746
IUPAC navn 2,3-dibrompropansyre
SMIL OC(=O)C(Br)CBr
Tekniske data
Emballage Ampul
Analyt- eller komponentnavne Mo
Koncentration 10.00±0.02 g/L
Type Mass Spectrometry Standard
Element Mo
Opløsningsmiddel eller Matrix HNO3/HF
Mængde 250 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Molybdenum (Mo) 10000 mg/l in HNO3 5% HF 4%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i