Få mere at vide
Molybdenum foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.95% (metals basis) Artikelnummer.: 11356747
Molybdenum foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11356747
150 x 300 mm, Hver
Mængde:
100 x 150 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11356747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010043.HW
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 10,2g/100x100mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum
Farve Grå
Udseende Dark gray foil
Mængde 150 x 300 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Foil
Formel vægt 95394
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerX24F030 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/12/2024 Artikelnummer010043.GJ,010043.HX,010043.HW
PartinummerM19J020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/01/2023 Artikelnummer010043.GJ,010043.HX,010043.HW
PartinummerS03F039 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/10/2022 Artikelnummer010043.GJ,010043.HX,010043.HW
PartinummerS27I009 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/07/2022 Artikelnummer010043.GJ,010043.HX,010043.HW
PartinummerI18S014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/12/2021 Artikelnummer010043.GJ,010043.HX,010043.HW
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Molybdenum foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.95% (metals basis) >