Få mere at vide
Molybdænfolie, 0,1 mm tyk, 99,95 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum |
| Farve | Grå |
| Udseende | Mørkegrå folie |
| Tæthed | 10,22 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 100 x 150 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,95% (metalbasis) |
| Form | Floret |
| Formel vægt | 95394 |