missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Molibresib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476076
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476076 100 mg
16465498 10 mg
16431066 200 mg
16421677 50 mg
16408217 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476076 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13032

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Molibresib (I-BET762; GSK525762) is a BET bromodomain inhibitor with IC50 of 32.5-42.5 nM.

Molibresib (I-BET762

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Molibresib
CAS 1260907-17-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22ClN5O2
Mængde 100 mg
Synonym I-BET762 GSK525762 GSK525762A
Opløselighedsinformation DMSO : 200 mg/mL (471.81 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC=C(C2=N[C@@H](CC(NCC)=O)C3=NN=C(C)N3C4=CC=C(OC)C=C24)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 423.9
Formel vægt 423.9
Procent renhed 98.53%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.