Få mere at vide
Molibresib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408217
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16408217 5 mg
16476076 100 mg
16465498 10 mg
16431066 200 mg
16421677 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16408217 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13032
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Molibresib (I-BET762; GSK525762) is a BET bromodomain inhibitor with IC50 of 32.5-42.5 nM.
Molibresib (I-BET762
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molibresib
CAS 1260907-17-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22ClN5O2
Mængde 5 mg
Synonym I-BET762 GSK525762 GSK525762A
Opløselighedsinformation DMSO : 200 mg/mL (471.81 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC=C(C2=N[C@@H](CC(NCC)=O)C3=NN=C(C)N3C4=CC=C(OC)C=C24)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 423.9
Formel vægt 423.9
Procent renhed 98.53%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death