Få mere at vide
Molekylsigter, 3A, 1-2 mm (0,04-0,08 tommer) perler, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317405
Molekylsigter, 3A, 1-2 mm (0,04-0,08 tommer) perler, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044225
250 g, 250g
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5000g
Artikelnummer. 11317405
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05335.30
Chromatography and Chemicals
Brug rabatkode 24120 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Molekylsigter, 3A bruges som tørremiddel i olie- og kemiske industrier. Det er nyttigt til tørring af umættede carbonhydrider, såsom ethylen, propylen og butadien. Det bruges også til fjernelse af vand fra ethanol. Det finder anvendelse i tørring af visse kemikalier, nemlig ethanol, kølemidler og naturgas. Det spiller en vigtig rolle i selektiv adsorption af vand i isoleret glas (IG) og polyurethan. Det er blevet betragtet som et generelt tørremiddel i polære og ikke-polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308080-99-1
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.135
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 3A
Navn note 1 to 2mm (0.04 to 0.08 in) beads
Følsomhed Hygroscopic
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ02L051 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerL05335.0I,L05335.30,L05335.0B
Partinummer10152923 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 ArtikelnummerL05335.0I,L05335.30,L05335.0B
Partinummer27588 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerL05335.0I,L05335.30,L05335.0B
Partinummer10122761 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2021 ArtikelnummerL05335.0I,L05335.30,L05335.0B
PartinummerC3526A CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2021 ArtikelnummerL05335.0I,L05335.30,L05335.0B
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Molekylsigter, 3A, 1-2 mm (0,04-0,08 tommer) perler, Thermo Scientific Chemicals >