Få mere at vide
Molekylsigter 3A, pulver <50 mikron
Artikelnummer. 10072690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10072690 500 g Glasflaske 500g
10249163 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
15119243 10 kg Plastiktromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10072690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214795000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202,135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308080-99-1
Molekylær formel AlNaO6Si2
Molekylvægt (g/mol) 202.135
MDL nummer MFCD00131613
InChI nøgle URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC navn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 3A
Farve Ikke udpeget
pH 11,4 (10% maks. affjedring)
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse 500 mikron maks.
Resterende vand < 1,5 % (550 °C, 2 timer)
Vandadsorption > 22% (50%rH, 20 °C, 24 timer)
Mængde 500 g
Fysisk form Pulver eller krystaller
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.