Få mere at vide
Molekylsigter, 3A, 1-2 mm (0,04-0,08 tommer) perler, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05335.0I
3663.33 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
3752.72 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Mængde | 5000 g |
---|
Beskrivelse
Molekylsigter, 3A bruges som tørremiddel i olie- og kemiske industrier. Det er nyttigt til tørring af umættede carbonhydrider, såsom ethylen, propylen og butadien. Det bruges også til fjernelse af vand fra ethanol. Det finder anvendelse i tørring af visse kemikalier, nemlig ethanol, kølemidler og naturgas. Det spiller en vigtig rolle i selektiv adsorption af vand i isoleret glas (IG) og polyurethan. Det er blevet betragtet som et generelt tørremiddel i polære og ikke-polære medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
308080-99-1 | |
202.135 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
19758701 |
Tekniske data
Molecular sieves, 3A | |
Hygroscopic | |
308080-99-1 | |
MFCD00131613 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan | |
19758701 |
1 to 2mm (0.04 to 0.08 in) beads | |
5000 g | |
AlNaO6Si2 | |
Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone. | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
Q02L051 | Analysecertifikat | 17/05/2025 | L05335.0I,L05335.30,L05335.0B |
10152923 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | L05335.0I,L05335.30,L05335.0B |
27588 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | L05335.0I,L05335.30,L05335.0B |
10122761 | Analysecertifikat | 06/12/2021 | L05335.0I,L05335.30,L05335.0B |
C3526A | Analysecertifikat | 06/12/2021 | L05335.0I,L05335.30,L05335.0B |