Få mere at vide
Molekylsigter, 13X, 1,6-2,5 mm (0,063-0,098 tommer) perler, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11434577
Molekylsigter, 13X, 1,6-2,5 mm (0,063-0,098 tommer) perler, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025564
250 g, 250g
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11434577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21109.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 63231-69-6
De bruges som katalysatorbærer, co-adsorption af CO2 og H2O og H2O , H2O og H2S, som tørremiddel til medicinske og luftkompressorsystemer. De bruges normalt i gasfase- og væskefaseapplikationer. Det finder det en vigtig anvendelse i kommerciel gastørring, luftanlæggets foderrensning (samtidig H2O og CO2-fjernelse) og flydende kulbrinte/naturgas-sødening (H2S- og mercaptanfjernelse).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-69-6
MDL nummer MFCD00131613
IUPAC navn Molekylsigter 13X
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves, 13X
Navn note 1.6 to 2.5mm (0.063 to 0.098 in) beads
Følsomhed Hygroscopic
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10255790 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/07/2025 ArtikelnummerB21109.0I,B21109.0B,B21109.30
Partinummer10250394 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/04/2024 ArtikelnummerB21109.0I,B21109.0B,B21109.30
Partinummer10249021 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2023 ArtikelnummerB21109.0I,B21109.0B,B21109.30
Partinummer10248573 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/11/2023 ArtikelnummerB21109.0I,B21109.0B,B21109.30
Partinummer10243213 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/09/2022 ArtikelnummerB21109.0I,B21109.0B,B21109.30
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Molekylsigter, 13X, 1,6-2,5 mm (0,063-0,098 tommer) perler, Thermo Scientific Chemicals >