Få mere at vide
Molekylære sigter 13X, 4 til 8 mesh
Artikelnummer. 10471431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10471431 500 g Glasflaske 500g
10617162 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197305000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63231-69-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-69-6
MDL nummer MFCD00131613
IUPAC navn Molekylsigter 13X
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molecular sieves 13X
Farve Beige til Brun
Navn note 13X, 4 to 8 mesh
Bulkdensitet 600g/L min.
Emballage Glasflaske
Resterende vand 1.5% max.
Mængde 500 g
Fysisk form Perler