Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ RNA Alexa Fluor™ 594 billedbehandlingssæt
Description
Includes
Sættet indeholder tilstrækkeligt materiale til 25, 18 x 18 dækglas.
De Click-iT RNA Alexa Fluor 594 Imaging Kit muliggør påvisning af global RNA-transkription tidsmæssigt og rumligt i celler og væv (PNAS (2008) 105:15779-84). Evnen til at detektere nysyntetiseret RNA eller ændringer i RNA-niveauer som følge af sygdom, miljøskader eller lægemiddelbehandling er et vigtigt aspekt af toksikologisk profilering. Ved at bruge et alkyn-modificeret nukleosid, 5-ethynyl uridin (EU) og kraftfuld klikkemi kan nysyntetiseret RNA påvises uden brug af radioaktivitet eller antistoffer med en simpel to-trins procedure. I trin et tilføres det alkynholdige nukleosid til celler eller dyr og inkorporeres aktivt i begyndende RNA. Den lille størrelse af mærket muliggør effektiv inkorporering af det modificerede nukleosid i RNA, men ikke i DNA. Detektion udnytter den kemoselektive ligering eller“ klik” reaktion mellem og azid og en alkyn, hvor det modificerede RNA påvises med et tilsvarende azidholdigt farvestof. Med sin dimunitiv“ fodspor” , den Click-iT detektionsmolekyle kan nemt trænge ind i komplekse prøver og åbner muligheden for multiplekse analyser med andre prober, herunder antistoffer til påvisning af RNA-interaktive proteiner for dybere biologisk indsigt.
- Mindre farligt
Celleanalyse, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, klikkemi, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, mærkningskemi, begyndende RNA-detektion og -opsamling med nucle- og klikkemi Oligo Syntese, RNA-mærkning
Informations sur la commande
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Spécification
Spécification
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder tilstrækkeligt materiale til 25, 18 X 18 dækglas. Opbevares ved 2-6 °C, udtørres og beskyttes mod lys. |
| Farve | Rød |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Format | Glide |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 594 |
| Excitation/Emission | 590/617 |
| Til brug med (udstyr) | Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop |
| Produktlinje | Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes |
| Produkttype | Ny RNA-synteseanalyse |
| Mængde | 1 sæt |
| Afficher plus |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.