Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ RNA Alexa Fluor™ 488 billedbehandlingssæt
Artikelnummer. 10034014
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10034014 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10034014 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10329
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7650.00 DKK
    7037.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 612.35 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Sættet indeholder tilstrækkeligt materiale til femogtyve 18 x 18 dækglas.
Detekter global RNA-transkription tidsmæssigt og rumligt i celler og væv
De Click-iT RNA Alexa Fluor 488 Imaging Kit muliggør påvisning af global RNA-transkription tidsmæssigt og rumligt i celler og væv (PNAS (2008) 105:15779-84). Evnen til at detektere nysyntetiseret RNA eller ændringer i RNA-niveauer som følge af sygdom, miljøskader eller lægemiddelbehandling er et vigtigt aspekt af toksikologisk profilering. Ved at bruge et alkyn-modificeret nukleosid, 5-ethynyl uridin (EU) og kraftfuld klikkemi kan nysyntetiseret RNA påvises uden brug af radioaktivitet eller antistoffer med en simpel to-trins procedure. I trin et tilføres det alkynholdige nukleosid til celler eller dyr og inkorporeres aktivt i begyndende RNA. Den lille størrelse af mærket muliggør effektiv inkorporering af det modificerede nukleosid i RNA, men ikke i DNA. Detektion udnytter den kemoselektive ligering eller“ klik” reaktion mellem og azid og en alkyn, hvor det modificerede RNA påvises med et tilsvarende azidholdigt farvestof. Med sin dimunitiv“ fodspor” , den Click-iT detektionsmolekyle kan nemt trænge ind i komplekse prøver og åbner muligheden for multiplekse analyser med andre prober, herunder antistoffer til påvisning af RNA-interaktive proteiner for dybere biologisk indsigt.
  • Mindre farligt
Celleanalyse, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, klikkemi, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, mærkningskemi, begyndende RNA-detektion og -opsamling med nucle- og klikkemi Oligo Syntese, RNA-mærkning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sættet indeholder tilstrækkeligt materiale til 25, 18 X 18 dækglas. Opbevares ved 2-6 °C, udtørres og beskyttes mod lys.
Farve Grøn
Detektionsmetode Fluorescens
Format Glide
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 488
Excitation/Emission 495/519
Til brug med (udstyr) Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop
Produktlinje Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
Produkttype Ny RNA-synteseanalyse
Mængde 1 sæt