Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ RNA Alexa Fluor™ 488 HCS-assay
Beskrivelse
Indeholder
The kit contains sufficient material for two 96-well plates.
De Click-iT RNA Alexa Fluor 488 HCS Assay muliggør påvisning af global RNA-transkription tidsmæssigt og rumligt i celler (PNAS (2008) 105:15779-84). Evnen til at detektere nysyntetiseret RNA eller ændringer i RNA-niveauer som følge af sygdom, miljøskader eller lægemiddelbehandling er et vigtigt aspekt af toksikologisk profilering. Ved at bruge et alkyn-modificeret nukleosid, 5-ethynyl uridin (EU) og kraftfuld klikkemi kan nysyntetiseret RNA påvises uden brug af radioaktivitet eller antistoffer med en simpel to-trins procedure. I trin et tilføres det alkynholdige nukleosid til celler eller dyr og inkorporeres aktivt i begyndende RNA. Den lille størrelse af mærket muliggør effektiv inkorporering af det modificerede nukleosid i RNA, men ikke i DNA. Detektion udnytter den kemoselektive ligering eller“ klik” reaktion mellem og azid og en alkyn, hvor det modificerede RNA påvises med et tilsvarende azidholdigt farvestof. Med sin dimunitiv“ fodspor” , den Click-iT detektionsmolekyle kan nemt trænge ind i komplekse prøver og åbner muligheden for multiplekse analyser med andre prober, herunder antistoffer til påvisning af RNA-interaktive proteiner for dybere biologisk indsigt.
- Mindre farligt
Celleanalyse, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, klikkemi, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, højindholdsscreening (HCS), mærkningskemi, begyndende RNA-detektion og -indfangning med klikkemi, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese, RNA-mærkning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder tilstrækkeligt materiale til 2 x 96-brønds plader. Opbevares ved 2-6 °C, udtørres og beskyttes mod lys. |
| Farve | Grøn |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Format | 96-brønds plade |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 488 |
| Excitation/Emission | 495/519 |
| Til brug med (udstyr) | Instrument med højt indhold |
| Grønne funktioner | Mindre farligt |
| Produktlinje | Alexa Fluor, Click-iT , Molecular Probes |
| Produkttype | Ny RNA-synteseanalyse |
| Vis mere |