Få mere at vide
Moguisteine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458346 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0505
MedChemExpress Moguisteine(BBR-2173) is a novel peripheral non-narcotic antitussive drug.
Moguisteine(BBR-2173) is a novel peripheral non-narcotic antitussive drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moguisteine
CAS 119637-67-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H21NO5S
Mængde 100 mg
Synonym BBR-2173
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (294.63 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC=CC=C1OCC2N(C(CC(OCC)=O)=O)CCS2
Molekylvægt (g/mol) 339.41
Formel vægt 339.41
Procent renhed 99.44%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death