Få mere at vide
Mogrol, MedChemExpress
Beskrivelse
Mogrol is a biometabolite of mogrosides, and acts via inhibition of the ERK1/2 and STAT3 pathways, or reducing CREB activation and activating AMPK signaling.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mogrol |
| CAS | 88930-15-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H52O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (104.88 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2([H])[C@]3(C)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)(O)C)CC[C@](C)4[C@]3([H])CC=C12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 476.73 |
| Formel vægt | 476.73 |
| Vis mere |