Få mere at vide
MN-64, MedChemExpress
Beskrivelse
MN-64 is a potent tankyrase 1 inhibitor, with IC50s of 6 nM, 72 nM, 19.1 μM, and 39.4 μM for TNKS1, TNKS2, ARTD1 and ARTD2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MN-64 |
| CAS | 92831-11-3 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H16O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (378.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=C(C2=CC=C(C(C)C)C=C2)OC3=CC=CC=C13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.32 |
| Formel vægt | 264.32 |
| Vis mere |