Få mere at vide
MMP-24/MT5-MMP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3540.00 DKK
Tekniske data
Antigen MMP-24/MT5-MMP
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18228342
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-59458
100 μL
3540.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
MMP-24/MT5-MMP Polyclonal specifically detects MMP-24/MT5-MMP in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
MMP-24/MT5-MMP
Polyclonal
Rabbit
Q9Y5R2
10893
Synthetic peptides corresponding to MMP24(matrix metallopeptidase 24 (membrane-inserted)) The peptide sequence was selected from the middle region of MMP24 (NP_006681). Peptide sequence GSCLPREGIDTALRWEPVGKTYFFKGERYWRYSEERRATDPGYPKPITVW.
Primary
Western Blot
Unconjugated
RUO
EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 24 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 24 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase-24, membrane-type 5 matrix metalloproteinase, Membrane-type matrix metalloproteinase 5, Membrane-type-5 matrix metalloproteinase, MMP-24, MT5MMP, MT5-MMPMMP25, MT-MMP 5, MTMMP5, MT-MMP5
MMP24
IgG
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater