Få mere at vide
MMP-24/MT5-MMP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-59458
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18228342
  • 3540.00 DKK / 100µL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
MMP-24/MT5-MMP Polyclonal specifically detects MMP-24/MT5-MMP in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MMP-24/MT5-MMP
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 24 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 24 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase-24, membrane-type 5 matrix metalloproteinase, Membrane-type matrix metalloproteinase 5, Membrane-type-5 matrix metalloproteinase, MMP-24, MT5MMP, MT5-MMPMMP25, MT-MMP 5, MTMMP5, MT-MMP5
Rabbit
Affinity purified
RUO
10893
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
Q9Y5R2
MMP24
Synthetic peptides corresponding to MMP24(matrix metallopeptidase 24 (membrane-inserted)) The peptide sequence was selected from the middle region of MMP24 (NP_006681). Peptide sequence GSCLPREGIDTALRWEPVGKTYFFKGERYWRYSEERRATDPGYPKPITVW.
100 μL
Primary
Expected identity based on immunogen sequence: Bovine: 100%; Canine: 100%; Guinea pig: 100%; Equine: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Chicken: 85%; Zebrafish: 85%.
Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado