Få mere at vide
MM-102 TFA, MedChemExpress
Beskrivelse
MM-102 TFA (HMTase Inhibitor IX TFA) is a potent WDR5/MLL interaction inhibitor, achieves IC50 = 2.4 nM with an estimated Ki 200 times more potent than the ARA peptide.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MM-102 TFA |
| CAS | 1883545-52-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C37H50F5N7O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | HMTase Inhibitor IX TFA |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (127.58 mM) |
| SMIL | O=C(C1(NC([C@@H](NC(C(NC(C(C)C)=O)(CC)CC)=O)CCCNC(N)=N)=O)CCCC1)NC(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=C(F)C=C3.FC(F)(F)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 783.83 |
| Vis mere |