Få mere at vide
MLS0315771, MedChemExpress
Beskrivelse
MLS0315771 is a potent and biologically active competitive phosphomannose isomerase (MPI) inhibitor, with an IC50 ∼1 μM and a Ki of 1.4 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MLS0315771 |
| CAS | 727664-91-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H12FNOS |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (365.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC1=CC=C2C(SN(C3=C(C)C=CC(C)=C3)C2=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.33 |
| Formel vægt | 273.33 |
| Vis mere |