Få mere at vide
MLN8054, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489986
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489986 50 mg -
16474686 100 mg -
16463578 10 mg 10mg
16406307 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489986 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10180
MedChemExpress MLN8054 is a potent, selective and orally available aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 4 nM.
MLN8054 is a potent, selective and orally available aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MLN8054
CAS 869363-13-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H15ClF2N4O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 30 mg/mL (62.91 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CC=C(NC2=NC3=C(CN=C(C4=C3C=CC(Cl)=C4)C5=C(F)C=CC=C5F)C=N2)C=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 476.86
Formel vægt 476.86
Procent renhed 95.99%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease