Få mere at vide
Sartorius mLINE™ Enkeltkanals mekanisk pipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10694643 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 3μ L
0,5 til 10 μL
1 til 10 ml
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
500 til 5000μ L
Inkrementer:
0,002 μL
0,01 μL
0,02 μL
0,1 μL
0,2 μL
1μL
10 μL
20 μL
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Nøjagtighed:
0,5%, 0,6%, 2%
0,6%, 0,6%, 1%
0,6%, 0,8%, 2%
0,6%, 1,2%, 3%
0,8%, 1%, 2%
0,9%, 1,2%, 4%
1%, 1,5%, 2,5%
1,3%, 2,4%, 1%
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkrementer Farve Nøjagtighed unitSize
10694643 0,1 til 3μ L 0,002 μL Grå 1,3%, 2,4%, 1% Hver
10723003 10 til 100μL 0,1 μL Gul 0,8%, 1%, 2% Hver
10512222 0,5 til 10 μL 0,01 μL Grå 1%, 1,5%, 2,5% Hver
10326662 2 til 20 μL 0,02 μL Gul 0,9%, 1,2%, 4% Hver
10477182 500 til 5000μ L 10 μL Grøn 0,5%, 0,6%, 2% Hver
10467182 20 til 200 μL 0,2 μL Gul 0,6%, 0,8%, 2% Hver
10594345 1 til 10 ml 20 μL Rød 0,6%, 1,2%, 3% Hver
10733193 100 til 1000 μL 1μL Blå 0,6%, 0,6%, 1% Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10694643 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 725010
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå fremragende præcision i lange pipetteringsserier. Sartorius mLINE™ Single-Channel Mechanical Pipetter er det mest avancerede og ergonomiske valg for kvalitetsbevidste brugere, der udfører gentagne manuel pipettering. Modeller dækker hele volumenområdet på 0,1μ l til 10 ml.
Meget avanceret mekanisk pipette giver ubesværet nøjagtighed og præcision
  • Ensartede resultater, selv ved lange pipetteringer
  • Optiload-mekanisme til perfekt spidsforsegling og ubesværet spidsudskydning
  • Minimeret risiko for kontaminering med Safe-Cone-filtre og fuld autoklaverbarhed
  • Et-trins volumenindstilling med volumenlåseknap forhindrer utilsigtet volumenændring
  • Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
  • Høj kemikalie- og UV-resistens
Let, behagelig og nem at bruge
  • Anbefales ofte af sundheds- og sikkerhedsansvarlige
  • Fremragende ergonomi til at beskytte mod gentagne belastningsskader på hånd, arm og skulder
  • Usædvanligt lette pipetterings- og filterspidsudskydningskræfter er nødvendige
  • Klart, letlæseligt display med store tal og små trin
  • Farvekodet volumenområde for let pipettering og spidsvalg
  • Nem at vedligeholde; kun 2-3 dele at skille ad og rengøre
Den bedste kompatibilitet opnås ved brug Sartorius Optifit eller SafetySpace Filterspidser.
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 1,3%, 2,4%, 1%
Certificeringer/compliance ISO 9001/13485, ISO 14001
Kompatible tips Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filterspidser
Justerbar spidsafstand 4,5 til 14,2 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 1
Produktlinje mLINE
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 0,1 til 3μ L
Finger stil Ergonomi
Inkrementer 0,002 μL
Præcision 6,00 til 0,80
UV overvågning Ja
garanti 2 år