Få mere at vide
ML402, MedChemExpress
Beskrivelse
ML402, a thiophene-carboxamide, is a selective K2P2.1(TREK-1) and K2P10.1(TREK-2) activator. ML402 is inactive against K2P4.1(TRAAK).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML402 |
| CAS | 298684-44-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H14ClNO2S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (338.09 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CS1)NCCOC2=CC=C(Cl)C=C2C |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.78 |
| Formel vægt | 295.78 |
| Vis mere |