Få mere at vide
ML385, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465797
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465797 5 mg -
16459626 50 mg -
16424366 100 mg 100mg
16413068 10 mg 10mg
16402606 25 mg -
16420916 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16465797 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100523
MedChemExpress ML385 is a specific nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (NRF2) inhibitor with an IC50 of 1.9 μM.
ML385 is a specific nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (NRF2) inhibitor with an IC50 of 1.9 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML385
CAS 846557-71-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H25N3O4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (48.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(NC1=NC(C2=CC=C(N(C(C3=C(C)C=CC=C3)=O)CC4)C4=C2)=C(C)S1)CC5=CC(OCO6)=C6C=C5
Molekylvægt (g/mol) 511.59
Formel vægt 511.59
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death