missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ML365, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471347
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471347 50 mg -
16455836 100 mg 100mg
16437837 5 mg -
16405118 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16471347 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12345

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ML365 is a selective two-pore domain potassium channel KCNK3/TASK1 inhibitor, with an IC50 of 4 nM. ML365 acts as a pharmacological tool that can be used to examine the specific roles of TASK1 channels.

ML365 is a selective two-pore domain potassium channel KCNK3/TASK1 inhibitor, with an IC50 of 4 nM. ML365 acts as a pharmacological tool that can be used to examine the specific roles of TASK1 channels.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ML365
CAS 947914-18-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H20N2O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (277.46 mM)
SMIL O=C(C1=C(OC)C=CC=C1)NC2=CC=CC(NC(C3=CC=CC(C)=C3)=O)=C2
Molekylvægt (g/mol) 360.41
Formel vægt 360.41
Procent renhed 98.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.