missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ML355, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487827
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487827 5 mg
16455108 10 mg
16425836 100 mg
16421347 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487827 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY123415mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ML355 is a potent and selective inhibitor of 12-Lipoxygenase (12-LOX) with an IC50 of 0.34 μM, shows excellent selectivity over related lipoxygenases and cyclooxygenases, and possesses favorable ADME properties.

ML355 is a potent and selective inhibitor of 12-Lipoxygenase (12-LOX) with an IC50 of 0.34 μM, shows excellent selectivity over related lipoxygenases and cyclooxygenases, and possesses favorable ADME properties.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ML355
CAS 1532593-30-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H19N3O4S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (95.13 mM)
SMIL O=S(NC1=NC2=CC=CC=C2S1)(C3=CC=C(NCC4=CC=CC(OC)=C4O)C=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 441.52
Formel vægt 441.52
Procent renhed 95.05%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.