Få mere at vide
ML335, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490277
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490277 50 mg -
16486637 5 mg -
16484946 100 mg 100mg
16483918 10 mg 10mg
16482906 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490277 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY104005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress ML335 is a selective activator of both TREK-1 and TREK-2.
ML335 is a selective activator of both TREK-1 and TREK-2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML335
CAS 825658-06-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14Cl2N2O3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 155 mg/mL (415.27 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C2=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 373.25
Formel vægt 373.25
Procent renhed 99.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation