Få mere at vide
ML329, MedChemExpress
Beskrivelse
ML329 is a micropthalmia-associated transcription factor (MITF) inhibitor, which inhibits TRPM-1 promoter activity with an IC50 of 1.2 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML329 |
| CAS | 19992-50-8 |
| Farve | Red Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H12N2O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (15.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 5 mg/mL (15.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(NC(C2=O)=CC(C3=C2C=CC=C3)=O)C=C1)(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.34 |
| Formel vægt | 328.34 |
| Vis mere |